missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
2'-Deoxyguanosine-5'-diphosphate Disodium Salt, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2'-Deoxyguanosine-5'-diphosphate Disodium Salt |
| CAS | 78101-74-3 |
| Molekylær formel | C10 H13 N5 Na2 O10 P2 |
| Mængde | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H15N5O10P2.2Na/c11-10-13-8-7(9(17)14-10)12-3-15(8)6-1-4(16)5(24-6)2-23-27(21,22)25-26(18,19)20;;/h3-6,16H,1-2H2,(H,21,22)(H2,18,19,20)(H3,11,13,14,17);;/q;2*+1/p-2/t4-,5+,6+;;/m0../s1 |
| SMIL | NC1=NC(=O)c2ncn([C@H]3C[C@H](O)[C@@H](COP(=O)(O[Na])OP(=O)(O)O[Na])O3)c2N1 |
| IUPAC navn | [[(2R,3S,5R)-5-(2-amino-6-oxo-3H-purin-9-yl)-3-hydroxyoxolan-2-yl]methoxy-[hydroxy(sodiooxy)phosphoryl]oxyphosphoryl]oxysodium |
| Molekylvægt (g/mol) | 471.165 |
| Formel vægt | 470.993 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?