Få mere at vide
2'-Deoxycytidin, Mikromol™
Artikelnummer. 30050378
Skift visning
Mængde:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30050378 25 mg
30049550 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30050378 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM1316.020025
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 26-10-2026
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
2'-Deoxycytidin
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2'-Deoxycytidine
CAS 951-77-9
Analyt- eller komponentnavne 2'-Deoxycytidine
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C9 H13 N3 O4
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym 2'-Deoxycytidine, Cytidine, 2'-deoxy-, Cytidine, deoxy- (6CI,7CI), 1-(2-Deoxy-beta-D-ribofuranosyl)cytosine, 2(1H)-Pyrimidinone, 4-amino-1-(2-deoxy-beta-D-erythro-pentofuranosyl)-, 4-Amino-1-(2-deoxy-beta-D-erythro-pentofuranosyl)-2(1H)-pyrimidinone, Cytosine deoxyribonucleoside, Cytosine deoxyriboside, Deoxycytidine, Deoxyribose cytidine
InChI formel InChI=1S/C9H13N3O4/c10-7-1-2-12(9(15)11-7)8-3-5(14)6(4-13)16-8/h1-2,5-6,8,13-14H,3-4H2,(H2,10,11,15)/t5-,6+,8+/m0/s1
SMIL NC1=NC(=O)N(C=C1)[C@H]2C[C@H](O)[C@@H](CO)O2
IUPAC navn 4-amino-1-[(2R,4S,5R)-4-hydroxy-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]pyrimidin-2-one
Molekylvægt (g/mol) 227.22
Mængde 25 mg
Formel vægt 227,0906 g/mol