Få mere at vide
2'-Deoxycytidine, MedChemExpress
Artikelnummer. 16468886
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
100 mg
Pakningsstørrelse:
100mg
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
16468886 100 mg 100mg
1 options
Artikelnummer. 16468886 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYD0184
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
MedChemExpress 2'-Deoxycytidine, a deoxyribonucleoside, could inhibit biological effects of Bromodeoxyuridine (Brdu).
2'-Deoxycytidine, a deoxyribonucleoside, could inhibit biological effects of Bromodeoxyuridine (Brdu).
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2'-Deoxycytidine
CAS 951-77-9
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C9H13N3O4
Mængde 100 mg
Synonym Deoxycytidine Cytosine deoxyriboside Deoxyribose cytidine
Opløselighedsinformation H2O : 50 mg/mL (220.05 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 50 mg/mL (220.05 mM; Need ultrasonic)
SMIL OC[C@@H]1[C@H](C[C@H](N2C(N=C(C=C2)N)=O)O1)O
Molekylvægt (g/mol) 227.22
Formel vægt 227.22
Procent renhed 96.57%
Grad Research
Fysisk form Powder