Få mere at vide
2'-deoxycytidine hydrochloride, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11443450 Shop alle MP Biomedicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
11443450 1 g
11453450 5 g
11463450 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11443450 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0210148301
Kemiske identifikatorer
CAS 3992-42-5
Molekylær formel C9H14ClN3O4
Molekylvægt (g/mol) 263.68
MDL nummer MFCD00012840
InChI nøgle LTKCXZGFJFAPLY-VOBHXVAMNA-N
Synonym 2'-deoxycytidine hydrochloride, deoxycytidine hydrochloride, cytidine, 2'-deoxy-, monohydrochloride, 2'-deoxycytidine hcl, unii-x8fx60e66d, 2'-deoxycytidine monohydrochloride, cytidine, 2'-deoxy-, hydrochloride 1:1, cytosine deoxyriboside hydrochloride, dc.hcl
PubChem CID 107488
IUPAC navn 4-amino-1-[(2R,4S,5R)-4-hydroxy-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]-1,2-dihydropyrimidin-2-one hydrochloride
SMIL Cl.NC1=NC(=O)N(C=C1)[C@H]1C[C@H](O)[C@@H](CO)O1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2'-Deoxycytidine hydrochloride
Navn note For HPLC analysis
Farve Hvid
Analyseprocentområde 99.9%
Mængde 1 g
Formel vægt 263.68
Fysisk form Pulver