Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals 2'-deoxycytidin hydrochlorid, 99 %
Artikelnummer. 11399005
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11399005 1 g 1g
11309015 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11399005 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. L14153.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-03-2027
CAS: 3992-42-5 | C9H14ClN3O4 | 263,68 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3992-42-5
Molekylær formel C9H14ClN3O4
Molekylvægt (g/mol) 263.68
MDL nummer MFCD00012840
InChI nøgle LTKCXZGFJFAPLY-VOBHXVAMNA-N
Synonym 2'-deoxycytidine hydrochloride, deoxycytidine hydrochloride, cytidine, 2'-deoxy-, monohydrochloride, 2'-deoxycytidine hcl, unii-x8fx60e66d, 2'-deoxycytidine monohydrochloride, cytidine, 2'-deoxy-, hydrochloride 1:1, cytosine deoxyriboside hydrochloride, dc.hcl
PubChem CID 107488
IUPAC navn 4-amino-1-[(2R,4S,5R)-4-hydroxy-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]pyrimidin-2-on;hydrochlorid
SMIL Cl.NC1=NC(=O)N(C=C1)[C@H]1C[C@H](O)[C@@H](CO)O1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2'-Deoxycytidine hydrochloride
Smeltepunkt ∽170 °C (dekomponering)
Lugt Lugtfri
Mængde 1 g
Beilstein 3576124
Følsomhed Hygroskopisk
Optisk rotation +57° (c=1 i vand)
Formel vægt 263.68
Procent renhed 99%