Få mere at vide
2'-deoxycytidin hydrochlorid, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7077736 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
Artikelnummer. 15500574
Brand: Thermo Scientific Acros 458510010
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 3992-42-5 | C9H14ClN3O4 | 263.68 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3992-42-5
Molekylær formel C9H14ClN3O4
Molekylvægt (g/mol) 263.68
MDL nummer MFCD00012840
InChI nøgle LTKCXZGFJFAPLY-VOBHXVAMNA-N
Synonym 2'-deoxycytidine hydrochloride, deoxycytidine hydrochloride, cytidine, 2'-deoxy-, monohydrochloride, 2'-deoxycytidine hcl, unii-x8fx60e66d, 2'-deoxycytidine monohydrochloride, cytidine, 2'-deoxy-, hydrochloride 1:1, cytosine deoxyriboside hydrochloride, dc.hcl
PubChem CID 107488
IUPAC navn 4-amino-1-[(2R,4S,5R)-4-hydroxy-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]pyrimidin-2-on;hydrochlorid
SMIL Cl.NC1=NC(=O)N(C=C1)[C@H]1C[C@H](O)[C@@H](CO)O1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2'-Deoxycytidine hydrochloride
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 263.68
Procent renhed 98%