Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals 2'-deoxycytidin, 99+%
Artikelnummer. 10626334 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
250 mg
500 mg
1 g
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
25g
500mg
5g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10626334 5 g Glasflaske 5g
10236380 250 mg Glasflaske 250mg
10104670 500 mg Glasflaske 500mg
10073060 1 g Glasflaske 1g
10076373 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 10626334 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 226720050
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-11-2026
CAS: 951-77-9 | C9H13N3O4 | 227,22 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 951-77-9
Molekylær formel C9H13N3O4
Molekylvægt (g/mol) 227.22
MDL nummer MFCD00006547
InChI nøgle CKTSBUTUHBMZGZ-JORGKRSHNA-N
Synonym 2'-deoxycytidine, deoxycytidine, dcyd, cytosine deoxyriboside, cytidine, 2'-deoxy, deoxyribose cytidine, desoxycytidin german, 4-amino-1-2r,4s,5r-4-hydroxy-5-hydroxymethyl tetrahydrofuran-2-yl pyrimidin-2 1h-one, cytosine, deoxyribonucleoside, d-cytidine
PubChem CID 13711
ChEBI CHEBI:15698
IUPAC navn 4-amino-1-[(2R,4S,5R)-4-hydroxy-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]pyrimidin-2-on
SMIL NC1=NC(=O)N(C=C1)[C@H]1C[C@H](O)[C@@H](CO)O1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2'-Deoxycytidine
CAS min % 99.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 209 °C til 211 °C
Farve Hvid
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 99% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Mængde 5 g
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: opløselig
Formel vægt 227.22
Procent renhed 99+%
Fysisk form Krystallinsk pulver