Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals 2'-deoxycytidin, 99+%
Artikelnummer. 10073060 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
250 mg
500 mg
1 g
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
25g
500mg
5g
Artikelnummer. 10073060
Brand: Thermo Scientific Chemicals 226720010
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 951-77-9 | C9H13N3O4 | 227.22 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 951-77-9
Molekylær formel C9H13N3O4
Molekylvægt (g/mol) 227.22
MDL nummer MFCD00006547
InChI nøgle CKTSBUTUHBMZGZ-JORGKRSHNA-N
Synonym 2'-deoxycytidine, deoxycytidine, dcyd, cytosine deoxyriboside, cytidine, 2'-deoxy, deoxyribose cytidine, desoxycytidin german, 4-amino-1-2r,4s,5r-4-hydroxy-5-hydroxymethyl tetrahydrofuran-2-yl pyrimidin-2 1h-one, cytosine, deoxyribonucleoside, d-cytidine
PubChem CID 13711
ChEBI CHEBI:15698
IUPAC navn 4-amino-1-[(2R,4S,5R)-4-hydroxy-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]pyrimidin-2-on
SMIL NC1=NC(=O)N(C=C1)[C@H]1C[C@H](O)[C@@H](CO)O1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2'-Deoxycytidine
CAS min % 99.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 209°C to 211°C
Farve Hvid
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 99% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Mængde 1 g
Opløselighedsinformation Solubility in water: soluble
Formel vægt 227.22
Procent renhed 99+%
Fysisk form Krystallinsk pulver