Få mere at vide
2'-Deoxycytidin 5'-monofosfathydrat, TRC
Artikelnummer. 30359790
Skift visning
Mængde:
2.5 g
Pakningsstørrelse:
2.5g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
30359790 2.5 g 2.5g
1 options
Artikelnummer. 30359790 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD2326752.5G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2'-Deoxycytidine 5'-Monophosphate Hydrate
CAS 1032-65-1
Molekylær formel C9H14N3O7P.xH2O
Mængde 2.5 g
Synonym 2'-Deoxy-5'-cytidylic Acid Hydrate, 2'-Deoxycytidine 5'-(Dihydrogen Phosphate) Hydrate
InChI formel InChI=1S/C9H14N3O7P/c10-7-1-2-12(9(14)11-7)8-3-5(13)6(19-8)4-18-20(15,16)17/h1-2,5-6,8,13H,3-4H2,(H2,10,11,14)(H2,15,16,17)/t5-,6+,8+/m0/s1
SMIL NC1=NC(=O)N(C=C1)[C@H]2C[C@H](O)[C@@H](COP(=O)(O)O)O2
Molekylvægt (g/mol) 307.2
Formel vægt 307.0569