Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals 2'-deoxycytidin-5'-monophosphat, 99 %
Artikelnummer. 15476799
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15476799 5 g 5g
15466799 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15476799 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. J65244.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-12-2026
CAS: 1032-65-1 | C9H14N3O7P | 307,199 g/mol
2'-Deoxycytidin-5'-monophosphat anvendes som et substrat af uridinmonophosphat (UMP)/cytidinmonophosphat (CMP) kinase (EC 2.7.4.4) til dannelse af dCDP, som ved phosphorylering til dCTP understøtter DNA- og RNA-biosyntese.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
2 -′Deoxycytidin-5′ -monophosphat anvendes som et substrat af uridinmonophosphat (UMP)/cytidinmonophosphat (CMP) kinase (EC 2.7.4.4) til dannelse af dCDP, som ved phosphorylering til dCTP understøtter DNA- og RNA-biosyntese.
Opløselighed
Opløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1032-65-1
Molekylær formel C9H14N3O7P
Molekylvægt (g/mol) 307.199
MDL nummer MFCD00006546
InChI nøgle NCMVOABPESMRCP-SHYZEUOFSA-N
Synonym dcmp, deoxycytidylic acid, deoxycytidine monophosphate, 2'-deoxycytidine-5'-monophosphate, 2'-deoxycytidine-5'-monophosphoric acid, 5'-cytidylic acid, 2'-deoxy, 2'-deoxycytidine 5'-monophosphate, deoxycytidylate, polydeoxycytidylic acid, deoxycytidine-5'-monophosphoric acid
PubChem CID 13945
ChEBI CHEBI:15918
IUPAC navn [(2R,3S,5R)-5-(4-amino-2-oxopyrimidin-1-yl)-3-hydroxyoxolan-2-yl]methyldihydrogenphosphat
SMIL C1C(C(OC1N2C=CC(=NC2=O)N)COP(=O)(O)O)O
Spezifikation
Kemisk navn eller materiale 2'-Deoxycytidine-5'-monophosphate
Farve Hvid
Mængde 5 g
Beilstein 41062
Opløselighedsinformation Opløseligt i vand.
Formel vægt 307.2
Procent renhed 99%
Fysisk form Krystallinsk pulver
RUO– Kun brug til forskning
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.