Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals 2'-deoxycytidin-5'-monophosphat, 99 %
Artikelnummer. 15466799
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15466799 1 g 1g
15476799 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15466799 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. J65244.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 1032-65-1 | C9H14N3O7P | 307.199 g/mol
2'-Deoxycytidin-5'-monophosphat anvendes som et substrat af uridinmonophosphat (UMP)/cytidinmonophosphat (CMP) kinase (EC 2.7.4.4) til dannelse af dCDP, som ved phosphorylering til dCTP understøtter DNA- og RNA-biosyntese.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
2 -′Deoxycytidin-5′ -monophosphat anvendes som et substrat af uridinmonophosphat (UMP)/cytidinmonophosphat (CMP) kinase (EC 2.7.4.4) til dannelse af dCDP, som ved phosphorylering til dCTP understøtter DNA- og RNA-biosyntese.
Opløselighed
Opløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1032-65-1
Molekylær formel C9H14N3O7P
Molekylvægt (g/mol) 307.199
MDL nummer MFCD00006546
InChI nøgle NCMVOABPESMRCP-SHYZEUOFSA-N
Synonym dcmp, deoxycytidylic acid, deoxycytidine monophosphate, 2'-deoxycytidine-5'-monophosphate, 2'-deoxycytidine-5'-monophosphoric acid, 5'-cytidylic acid, 2'-deoxy, 2'-deoxycytidine 5'-monophosphate, deoxycytidylate, polydeoxycytidylic acid, deoxycytidine-5'-monophosphoric acid
PubChem CID 13945
ChEBI CHEBI:15918
IUPAC navn [(2R,3S,5R)-5-(4-amino-2-oxopyrimidin-1-yl)-3-hydroxyoxolan-2-yl]methyldihydrogenphosphat
SMIL C1C(C(OC1N2C=CC(=NC2=O)N)COP(=O)(O)O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2'-Deoxycytidine-5'-monophosphate
Farve Hvid
Mængde 1 g
Beilstein 41062
Opløselighedsinformation Soluble in water.
Formel vægt 307.2
Procent renhed 99%
Fysisk form Krystallinsk pulver