Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals 2'-deoxycytidin Artikelnummer.: 15475329
Thermo Scientific Chemicals 2'-deoxycytidin
Artikelnummer. p-7042590
1 g, 1g
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
Artikelnummer. 15475329
Brand: Thermo Scientific Chemicals J63062.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 951-77-9 | C9H13N3O4 | 227.22 g/mol
2a-Deoxycytidin (deoxyC) er et af de deoxynukleosider, som efter phosphorylering til dCTP bruges til at syntetisere DNA via forskellige DNA-polymeraser eller reverse transkriptaser. 2β-Deoxycytidin (deoxyC) er substratet for deoxycytidin-deaminase (EC 3.5.4.14), som omdanner det til 2β-deoxyuridin. 2a-deoxycytidin phosphoryleres til nukleotidet dCMP af enzymet deoxycytidin kinase (DCK).
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
2 -′Deoxycytidin (deoxyC) er et af de deoxynukleosider, som efter phosphorylering til dCTP bruges til at syntetisere DNA via forskellige DNA-polymeraser eller reverse transkriptaser. 2′ -Deoxycytidin (deoxyC) er substratet for deoxycytidin deaminase (EC 3.5.4.14), som omdanner det til 2′ -deoxyuridin. 2′ -Deoxycytidin phosphoryleres til nukleotidet dCMP af enzymet deoxycytidin kinase (DCK).
Opløselighed Opløseligt i vand
, DMSO.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Holdes væk fra stærke oxidationsmidler. Stabil under anbefalede opbevaringsforhold.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 951-77-9
Molekylær formel C9H13N3O4
Molekylvægt (g/mol) 227.22
MDL nummer MFCD00006547
InChI nøgle CKTSBUTUHBMZGZ-JORGKRSHNA-N
Synonym 2'-deoxycytidine, deoxycytidine, dcyd, cytosine deoxyriboside, cytidine, 2'-deoxy, deoxyribose cytidine, desoxycytidin german, 4-amino-1-2r,4s,5r-4-hydroxy-5-hydroxymethyl tetrahydrofuran-2-yl pyrimidin-2 1h-one, cytosine, deoxyribonucleoside, d-cytidine
PubChem CID 13711
ChEBI CHEBI:15698
IUPAC navn 4-amino-1-[(2R,4S,5R)-4-hydroxy-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]pyrimidin-2-on
SMIL NC1=NC(=O)N(C=C1)[C@H]1C[C@H](O)[C@@H](CO)O1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2'-Deoxycytidine
Smeltepunkt 209°C to 211°C
Farve Hvid
Mængde 1 g
Beilstein 87567
Opløselighedsinformation Soluble in water,DMSO.
Formel vægt 227.22
Fysisk form Krystallinsk pulver
Certifikater
Der kræves et partinummer for at vise resultater for certifikater. For at finde dit varenummer på tidligere ordrer, skal du bruge vores ordrestatusområde.
5 resultater fundet
Partinummer Certifikattype Dato Artikelnummer
PartinummerP04I057 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato17/11/2022 ArtikelnummerJ63062.06,J63062.03,J63062.14
PartinummerY17D047 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato08/12/2021 ArtikelnummerJ63062.06,J63062.03,J63062.14
PartinummerE21Y051 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato07/12/2021 ArtikelnummerJ63062.06,J63062.03,J63062.14
PartinummerR17E008 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato07/12/2021 ArtikelnummerJ63062.06,J63062.03,J63062.14
PartinummerF27Y034 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato07/12/2021 ArtikelnummerJ63062.06,J63062.03,J63062.14
RUO– Kun brug til forskning
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Thermo Scientific Chemicals 2'-deoxycytidin >