Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals 2'-deoxycytidin
Artikelnummer. 15495329
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15495329 25 g 25g
15475329 1 g 1g
15485329 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15495329 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. J63062.14
 Begrænset vare
På lager
CAS: 951-77-9 | C9H13N3O4 | 227,22 g/mol
2a-Deoxycytidin (deoxyC) er et af de deoxynukleosider, som efter phosphorylering til dCTP bruges til at syntetisere DNA via forskellige DNA-polymeraser eller reverse transkriptaser. 2β-Deoxycytidin (deoxyC) er substratet for deoxycytidin-deaminase (EC 3.5.4.14), som omdanner det til 2β-deoxyuridin. 2a-deoxycytidin phosphoryleres til nukleotidet dCMP af enzymet deoxycytidin kinase (DCK).
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
2 -′Deoxycytidin (deoxyC) er et af de deoxynukleosider, som efter phosphorylering til dCTP bruges til at syntetisere DNA via forskellige DNA-polymeraser eller reverse transkriptaser. 2′ -Deoxycytidin (deoxyC) er substratet for deoxycytidin deaminase (EC 3.5.4.14), som omdanner det til 2′ -deoxyuridin. 2′ -Deoxycytidin phosphoryleres til nukleotidet dCMP af enzymet deoxycytidin kinase (DCK).
Opløselighed Opløseligt i vand
, DMSO.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Holdes væk fra stærke oxidationsmidler. Stabil under anbefalede opbevaringsforhold.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 951-77-9
Molekylær formel C9H13N3O4
Molekylvægt (g/mol) 227.22
MDL nummer MFCD00006547
InChI nøgle CKTSBUTUHBMZGZ-JORGKRSHNA-N
Synonym 2'-deoxycytidine, deoxycytidine, dcyd, cytosine deoxyriboside, cytidine, 2'-deoxy, deoxyribose cytidine, desoxycytidin german, 4-amino-1-2r,4s,5r-4-hydroxy-5-hydroxymethyl tetrahydrofuran-2-yl pyrimidin-2 1h-one, cytosine, deoxyribonucleoside, d-cytidine
PubChem CID 13711
ChEBI CHEBI:15698
IUPAC navn 4-amino-1-[(2R,4S,5R)-4-hydroxy-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]pyrimidin-2-on
SMIL NC1=NC(=O)N(C=C1)[C@H]1C[C@H](O)[C@@H](CO)O1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2'-Deoxycytidine
Smeltepunkt 209 °C til 211 °C
Farve Hvid
Mængde 25 g
Beilstein 87567
Opløselighedsinformation Opløseligt i vand, DMSO.
Formel vægt 227.22
Fysisk form Krystallinsk pulver