Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals 2'-deoxycytidin
Beskrivelse
2a-Deoxycytidin (deoxyC) er et af de deoxynukleosider, som efter phosphorylering til dCTP bruges til at syntetisere DNA via forskellige DNA-polymeraser eller reverse transkriptaser. 2β-Deoxycytidin (deoxyC) er substratet for deoxycytidin-deaminase (EC 3.5.4.14), som omdanner det til 2β-deoxyuridin. 2a-deoxycytidin phosphoryleres til nukleotidet dCMP af enzymet deoxycytidin kinase (DCK).
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
2 -′Deoxycytidin (deoxyC) er et af de deoxynukleosider, som efter phosphorylering til dCTP bruges til at syntetisere DNA via forskellige DNA-polymeraser eller reverse transkriptaser. 2′ -Deoxycytidin (deoxyC) er substratet for deoxycytidin deaminase (EC 3.5.4.14), som omdanner det til 2′ -deoxyuridin. 2′ -Deoxycytidin phosphoryleres til nukleotidet dCMP af enzymet deoxycytidin kinase (DCK).
Opløselighed Opløseligt i vand
, DMSO.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Holdes væk fra stærke oxidationsmidler. Stabil under anbefalede opbevaringsforhold.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2'-Deoxycytidine |
| Smeltepunkt | 209 °C til 211 °C |
| Farve | Hvid |
| Mængde | 1 g |
| Beilstein | 87567 |
| Opløselighedsinformation | Opløseligt i vand, DMSO. |
| Formel vægt | 227.22 |
| Fysisk form | Krystallinsk pulver |