Få mere at vide
2'-Deoxyadenosin, TRC
Artikelnummer. 30356001
Skift visning
Mængde:
10 g
Artikelnummer. Mængde
30356001 10 g
1 options
Artikelnummer. 30356001 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD23958310G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2'-Deoxyadenosine
CAS 958-09-8
Renhedsgrad noter HPLC
Molekylær formel C10 H13 N5 O3
Mængde 10 g
Synonym 167: PN: US20040053876 SEQID: 167 unclaimed DNA, 9-(2-Deoxy-β-D-erythro-pentofuranosyl)adenine, NSC 141848, NSC 143510, NSC 83258, 1-(6-Amino-9H-purin-9-yl)-1,2-dideoxy-β-D-ribofuranose
InChI formel InChI=1S/C10H13N5O3/c11-9-8-10(13-3-12-9)15(4-14-8)7-1-5(17)6(2-16)18-7/h3-7,16-17H,1-2H2,(H2,11,12,13)/t5-,6+,7+/m0/s1
SMIL Nc1ncnc2c1ncn2[C@H]3C[C@H](O)[C@@H](CO)O3
IUPAC navn (2R,3S,5R)-5-(6-aminopurin-9-yl)-2-(hydroxymethyl)oxolan-3-ol
Molekylvægt (g/mol) 251.242
Formel vægt 251.102
Procent renhed >95