Få mere at vide
2'-Deoxyadenosinmonohydrat, TRC
Artikelnummer. 30136422
Skift visning
Mængde:
250 mg
500 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30136422 500 mg
30004381 250 mg
30004739 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30136422 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD231620500MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 01-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 16373-93-6
Molekylær formel C10 H13 N5 O3 . H2 O
Molekylvægt (g/mol) 269.26
Synonym 2'-Deoxyadenosine Hydrate (1:1), Adenosine, 2'-deoxy-, monohydrate (8CI,9CI), 2'-Deoxyadenosine monohydrate, Deoxyadenosine monohydrate
IUPAC navn (2R,3S,5R)-5-(6-aminopurin-9-yl)-2-(hydroxymethyl)oxolan-3-ol; Hydrate
SMIL O.Nc1ncnc2c1ncn2[C@H]3C[C@H](O)[C@@H](CO)O3
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2'-Deoxyadenosine Monohydrate
Mængde 500 mg
InChI formel InChI=1S/C10H13N5O3.H2O/c11-9-8-10(13-3-12-9)15(4-14-8)7-1-5(17)6(2-16)18-7;/h3-7,16-17H,1-2H2,(H2,11,12,13);1H2/t5-,6+,7+;/m0./s1
Formel vægt 269.1124