Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals 2'-deoxyadenosinmonohydrat, 99 %
Artikelnummer. 11449103
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11449103 25 g 25g
11429103 1 g 1g
11439103 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11449103 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. A11166.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-12-2026
CAS: 16373-93-6 | C10H13N5O3 | 251,25 g/mol
2a-Deoxyadenosinise bruges af nogle celler som en energikilde under energistressforhold og til at påvirke cAMP-niveauer. 2a-dAdo bruges i sammenligningsstudier af adenosinanalogers funktioner på forskellige biologiske processer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
2 -′Deoxyadenosinise bruges af nogle celler som en energikilde under energistressforhold og til at påvirke cAMP-niveauer. 2′ -dAdo bruges i sammenligningsstudier af adenosinanalogers funktioner på forskellige biologiske processer.
Opløselighed
Opløseligt i vand.
Bemærkninger
Hold beholderen tæt lukket. Opbevares væk fra oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 16373-93-6
Molekylær formel C10H13N5O3
Molekylvægt (g/mol) 251.25
MDL nummer MFCD00149364
InChI nøgle OLXZPDWKRNYJJZ-YUZWJPFSNA-N
Synonym 2'-deoxyadenosine monohydrate, 2r,3s,5r-5-6-amino-9h-purin-9-yl-2-hydroxymethyl tetrahydrofuran-3-ol hydrate, adenosine, 2'-deoxy-, monohydrate, 2'-deoxyadenosine hydrate, 2-deoxyadenosine hydrate, deoxyadenosine hydrate, 9-2-deoxy-, a-d-ribofuranosyl adenine, deoxyadenosine monohydrate, 2-deoxyadenosine monohydrate, 2?-deoxyadenosine monohydrate
PubChem CID 9549172
IUPAC navn (2R,3S,5R)-5-(6-aminopurin-9-yl)-2-(hydroxymethyl)oxolan-3-ol;hydrat
SMIL NC1=C2N=CN([C@H]3C[C@H](O)[C@@H](CO)O3)C2=NC=N1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2'-Deoxyadenosine monohydrate
Smeltepunkt 186 °C til 189 °C
Mængde 25 g
Beilstein 5191174
Opløselighedsinformation Opløseligt i vand.
Optisk rotation −25° (c=0,5 vand)
Formel vægt 269,26 (251,24 Vandfri)
Procent renhed 99%