Få mere at vide
MedChemExpress 2'-Deoxyadenosine monohydrate
Artikelnummer. 16499346
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
100 mg
Pakningsstørrelse:
100mg
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
16499346 100 mg 100mg
1 options
Artikelnummer. 16499346 Leverandør MedChemExpress Leverandørnr. HYW011683
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
MedChemExpress 2'-Deoxyadenosine monohydrate is a deoxyribonucleoside. A building block in the chemical synthesis.
Tekniske data
Molekylvægt (g/mol) 269.26 g/mol
Produkttype Natural Products
Indhold og opbevaring 4°C, protect from light∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (protect from light)
Forsendelsestilstand Room temperature
Renhed 95.66%
Mængde 100 mg
Opløselighedsinformation DMSO : 100 mg/mL (371.39 mM∣Need ultrasonic)
Til brug med (applikation) Metabolism-protein/nucleotide metabolism
CAS 16373-93-6