Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals 2'-deoxyadenosin, 99 %
Artikelnummer. 15486039
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
50 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
50g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15486039 5 g 5g
15496039 25 g 25g
15406049 50 g 50g
15416049 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 15486039 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. J63886.06
 Begrænset vare
På lager
CAS: 958-09-8 | C10H13N5O3 | 251,25 g/mol
2'-Deoxyadenosin bruges i paradoksal stimuleringsundersøgelse af menneskelig sædmotilitet. Det spiller en essentiel rolle som spermmotilitetsstimulerende midler, der bruges til mikroinjektion af sæd på mus og menneskelige embryoner. Den finder anvendelse i nogle celler som energikilde under energistressforhold. Det er involveret i forskellige biologiske processer for at sammenligne funktionerne af adenosinanaloger.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
2 -′Deoxyadenosin bruges i paradoksal stimuleringsundersøgelse af menneskelig sædmotilitet. Det spiller en essentiel rolle som spermmotilitetsstimulerende midler, der bruges til mikroinjektion af sæd på mus og menneskelige embryoner. Den finder anvendelse i nogle celler som energikilde under energistressforhold. Det er involveret i forskellige biologiske processer for at sammenligne funktionerne af adenosinanaloger.
Opløselighed Opløseligt i
vand og kaustisk soda.
Bemærkninger
Luftfølsom. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 958-09-8
Molekylær formel C10H13N5O3
Molekylvægt (g/mol) 251.25
MDL nummer MFCD00005754
InChI nøgle OLXZPDWKRNYJJZ-RRKCRQDMSA-N
Synonym 2'-deoxyadenosine, deoxyadenosine, 2-deoxyadenosine, 2r,3s,5r-5-6-amino-9h-purin-9-yl-2-hydroxymethyl tetrahydrofuran-3-ol, adenyldeoxyriboside, adenine deoxyribonucleoside, adenine deoxyribose, desoxyadenosine, ccris 1782, unii-p582c98ulc
PubChem CID 13730
ChEBI CHEBI:17256
IUPAC navn (2R,3S,5R)-5-(6-aminopurin-9-yl)-2-(hydroxymethyl)oxolan-3-ol
SMIL NC1=C2N=CN([C@H]3C[C@H](O)[C@@H](CO)O3)C2=NC=N1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2'-Deoxyadenosine
Farve Hvid
Mængde 5 g
Opløselighedsinformation Soluble in water and caustic soda.
Optisk rotation −25° (c=0.5 in Water)
Formel vægt 251.24
Procent renhed 99%
Fysisk form Pulver