Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals 2'-deoxyadenosin, 99 %
Beskrivelse
2'-Deoxyadenosin bruges i paradoksal stimuleringsundersøgelse af menneskelig sædmotilitet. Det spiller en essentiel rolle som spermmotilitetsstimulerende midler, der bruges til mikroinjektion af sæd på mus og menneskelige embryoner. Den finder anvendelse i nogle celler som energikilde under energistressforhold. Det er involveret i forskellige biologiske processer for at sammenligne funktionerne af adenosinanaloger.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
2 -′Deoxyadenosin bruges i paradoksal stimuleringsundersøgelse af menneskelig sædmotilitet. Det spiller en essentiel rolle som spermmotilitetsstimulerende midler, der bruges til mikroinjektion af sæd på mus og menneskelige embryoner. Den finder anvendelse i nogle celler som energikilde under energistressforhold. Det er involveret i forskellige biologiske processer for at sammenligne funktionerne af adenosinanaloger.
Opløselighed Opløseligt i
vand og kaustisk soda.
Bemærkninger
Luftfølsom. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2'-Deoxyadenosine |
| Farve | Hvid |
| Mængde | 50 g |
| Opløselighedsinformation | Soluble in water and caustic soda. |
| Optisk rotation | −25° (c=0.5 in Water) |
| Formel vægt | 251.24 |
| Procent renhed | 99% |
| Fysisk form | Pulver |
Sikkerhed og håndtering
- 2'-Deoxyadenosine
- Advarsel
- Akut toksicitet Kategori 4
- H302-Farlig ved indtagelse.
- P264-Vask grundigt efter brug.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
- MIXTURE LIST-Indeholder: 2'-Deoxyadenosine