Få mere at vide
2'-deoxyadenosin-5'-monophosphat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15476359
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15476359 5 g 5g
15466359 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15476359 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. J64402.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 653-63-4 | C10H14N5O6P | 331.23 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Opløselighed Opløseligt i 1N ammoniumhydroxid
(50 mg/ml) og vand.
Bemærkninger
Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 653-63-4
Molekylær formel C10H14N5O6P
Molekylvægt (g/mol) 331.23
MDL nummer MFCD00005753
InChI nøgle KHWCHTKSEGGWEX-RRKCRQDMSA-N
Synonym damp, 2'-deoxyadenosine-5'-monophosphate, 2'-deoxyadenosine 5'-monophosphate, 2'-deoxyadenylic acid, deoxyadenylic acid, deoxy-amp, 2'-deoxy-amp, 2'-deoxyadenosine 5'-phosphate, 2'-damp, deoxyadenosine monophosphate
PubChem CID 12599
ChEBI CHEBI:17713
IUPAC navn [(2R,3S,5R)-5-(6-aminopurin-9-yl)-3-hydroxyoxolan-2-yl]methyldihydrogenphosphat
SMIL NC1=C2N=CN([C@H]3C[C@H](O)[C@@H](COP(O)(O)=O)O3)C2=NC=N1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2'-Deoxyadenosine-5'-monophosphate
Farve Hvid
Mængde 5 g
Opløselighedsinformation Soluble in 1N ammonium hhydroxide (50mg/ml) and water.
Formel vægt 331.22
Procent renhed 98%
Fysisk form Krystallinsk pulver