missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

2'-Deoxyadenosin-3'-monofosfat xNatriumsalt, TRC

Artikelnummer. 30365585
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30365585 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30365585 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD2119205MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 2'-Deoxyadenosine-3'-monophosphate xSodium Salt
CAS 102832-10-0
Molekylær formel C10H14N5O6P • xNa
Mængde 5 mg
InChI formel InChI=1S/C10H14N5O6P.Na/c11-9-8-10(13-3-12-9)15(4-14-8)7-1-5(6(2-16)20-7)21-22(17,18)19;/h3-7,16H,1-2H2,(H2,11,12,13)(H2,17,18,19);/t5-,6+,7+;/m0./s1
SMIL NC(N=CN=C12)=C1N=CN2[C@@H]3O[C@H](CO)[C@@H](OP(O)(O)=O)C3.[Na]
IUPAC navn (2R,3S,5R)-5-(6-amino-9H-purin-9-yl)-2-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-3-yl dihydrogenfosfat, natriumsalt
Molekylvægt (g/mol) 354.21
Formel vægt 354.06
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.