Få mere at vide
2'-Deoxyadenosin-3'-monofosfat xNatriumsalt, TRC
Artikelnummer. 30349398
Skift visning
Mængde:
1 mg
Artikelnummer. Mængde
30349398 1 mg
1 options
Artikelnummer. 30349398 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD2119201MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2'-Deoxyadenosine-3'-monophosphate xSodium Salt
CAS 102832-10-0
Molekylær formel C10H14N5O6P • xNa
Mængde 1 mg
InChI formel InChI=1S/C10H14N5O6P.Na/c11-9-8-10(13-3-12-9)15(4-14-8)7-1-5(6(2-16)20-7)21-22(17,18)19;/h3-7,16H,1-2H2,(H2,11,12,13)(H2,17,18,19);/t5-,6+,7+;/m0./s1
SMIL NC(N=CN=C12)=C1N=CN2[C@@H]3O[C@H](CO)[C@@H](OP(O)(O)=O)C3.[Na]
IUPAC navn (2R,3S,5R)-5-(6-amino-9H-purin-9-yl)-2-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-3-yl dihydrogenfosfat, natriumsalt
Molekylvægt (g/mol) 354.21
Formel vægt 354.06