missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

2'-Deoxy-N3-methyluridine, TRC

Artikelnummer. 30356907
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30356907 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30356907 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD2424185MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 2'-Deoxy-N3-methyluridine
CAS 24514-32-7
Molekylær formel C10H14N2O5
Mængde 5 mg
InChI formel InChI=1S/C10H14N2O5/c1-11-8(15)2-3-12(10(11)16)9-4-6(14)7(5-13)17-9/h2-3,6-7,9,13-14H,4-5H2,1H3/t6-,7+,9+/m0/s1
SMIL CN1C(=O)C=CN(C1=O)[C@H]2C[C@@H]([C@H](O2)CO)O
Molekylvægt (g/mol) 242.23
Formel vægt 242.0903
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.