Få mere at vide
2'-Deoxy-N-methyladenosin, TRC
Artikelnummer. 30350252
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30350252 100 mg
1 options
Artikelnummer. 30350252 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD242415100MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 13-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2'-Deoxy-N-methyladenosine
CAS 2002-35-9
Molekylær formel C11H15N5O3
Mængde 100 mg
Synonym 2'-Deoxy-N-methyl-adenosine, 2'-Deoxy-N6-methyladenosine, 6-(Methylamino)purine deoxyriboside, N6-Methyl-2'-deoxyadenosine, N6-Methyldeoxyadenosine
InChI formel InChI=1S/C11H15N5O3/c1-12-10-9-11(14-4-13-10)16(5-15-9)8-2-6(18)7(3-17)19-8/h4-8,17-18H,2-3H2,1H3,(H,12,13,14)/t6-,7+,8+/m0/s1
SMIL CNC1=C2C(=NC=N1)N(C=N2)[C@H]3C[C@@H]([C@@H](CO)O3)O
Molekylvægt (g/mol) 265.27
Formel vægt 265.1175