Få mere at vide
2'-Deoxy-N-ethylguanosin, TRC
Artikelnummer. 30133321
Skift visning
Mængde:
10 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30133321 100 mg
30005492 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30133321 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD232925100MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 101803-03-6
Molekylær formel C12 H17 N5 O4
Molekylvægt (g/mol) 295.2945
Synonym N2-Ethyl-2'-deoxyguanosine
IUPAC navn 2-(ethylamino)-9-[(2R,4S,5R)-4-hydroxy-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]-1H-purin-6-one
SMIL CCNC1=Nc2c(ncn2[C@H]3C[C@H](O)[C@@H](CO)O3)C(=O)N1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2'-Deoxy-N-ethylguanosine
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C12H17N5O4/c1-2-13-12-15-10-9(11(20)16-12)14-5-17(10)8-3-6(19)7(4-18)21-8/h5-8,18-19H,2-4H2,1H3,(H2,13,15,16,20)/t6-,7+,8+/m0/s1
Formel vægt 295.1281