Få mere at vide
2'-Deoxy-N-(3-oxo-1-propenyl)adenosine, TRC
Artikelnummer. 30368200
Skift visning
Mængde:
1 mg
5 mg
10 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30368200 5 mg
30359882 10 mg
30352253 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30368200 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD3300505MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 178427-43-5
Molekylær formel C13H15N5O4
Molekylvægt (g/mol) 305.29
Synonym 2'-Deoxy-N-(3-oxo-1-propen-1-yl)adenosine, 3-(2'-Deoxyribofuranosyl-N6-adenosinyl)propenal
SMIL OC[C@H]1O[C@H](C[C@@H]1O)n2cnc3c(N\C=C\C=O)ncnc23
Specifica
Kemisk navn eller materiale 2'-Deoxy-N-(3-oxo-1-propenyl)adenosine
Mængde 5 mg
InChI formel InChI=1S/C13H15N5O4/c19-3-1-2-14-12-11-13(16-6-15-12)18(7-17-11)10-4-8(21)9(5-20)22-10/h1-3,6-10,20-21H,4-5H2,(H,14,15,16)/b2-1+/t8-,9+,10+/m0/s1
Formel vægt 305.1124
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.