Få mere at vide
2-Deoxy-D-ribose, TRC
Code produit 30179469
Modifier l'affichage
Click to view available options
Mængde:
10 mg
1 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Mængde
30179469 1 g
30179088 5 g
30179136 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 30179469 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD2520001G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 533-67-5
Molekylær formel C5 H10 O4
Molekylvægt (g/mol) 134.13
Synonym D-erythro-Pentose, 2-deoxy-, 2-Deoxy-D-erythro-pentose, (3S,4R)-3,4,5-Trihydroxypentanal, 2-Deoxy-D-arabinose, 2-Deoxy-D-ribose, D-(-)-2-Deoxyribose, D-Ribose, 2-deoxy-, Deoxyribose, Thyminose
IUPAC navn (3S,4R)-3,4,5-trihydroxypentanal
SMIL OC[C@@H](O)[C@@H](O)CC=O
Spécification
Kemisk navn eller materiale 2-Deoxy-D-ribose
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C5H10O4/c6-2-1-4(8)5(9)3-7/h2,4-5,7-9H,1,3H2/t4-,5+/m0/s1
Formel vægt 134.0579
Procent renhed >95%
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.