Få mere at vide
2-Deoxy-D-ribose, TRC
Artikelnummer. 30179088
Skift visning
Mængde:
10 mg
1 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30179088 5 g
30179469 1 g
30179136 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30179088 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD2520005G
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 533-67-5
Molekylær formel C5 H10 O4
Molekylvægt (g/mol) 134.13
Synonym D-erythro-Pentose, 2-deoxy-, 2-Deoxy-D-erythro-pentose, (3S,4R)-3,4,5-Trihydroxypentanal, 2-Deoxy-D-arabinose, 2-Deoxy-D-ribose, D-(-)-2-Deoxyribose, D-Ribose, 2-deoxy-, Deoxyribose, Thyminose
IUPAC navn (3S,4R)-3,4,5-trihydroxypentanal
SMIL OC[C@@H](O)[C@@H](O)CC=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Deoxy-D-ribose
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 5 g
InChI formel InChI=1S/C5H10O4/c6-2-1-4(8)5(9)3-7/h2,4-5,7-9H,1,3H2/t4-,5+/m0/s1
Formel vægt 134.0579
Procent renhed >95%