Learn More
Melford 2-Deoxy-D-Ribose
Descrizione
2-Deoxy-D-Ribose is a crucial sugar molecule in life sciences, particularly for its role in the structure of DNA.
Researchers study 2-Deoxy-D-Ribose to understand DNA synthesis, repair, and overall genetic regulation. Additionally, it is relevant in studying various biochemical pathways and disease mechanisms, including cancer and genetic disorders.
Specifica
Specifica
| CAS | 533-67-5 |
| Molecular Formula | C5H10O4 |
| Quantity | 100 g |
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.