Få mere at vide
2-Deoxy-D-glukose, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Deoxy-D-glucose |
| Mængde | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C6H12O5/c7-2-1-4(9)6(11)5(10)3-8/h2,4-6,8-11H,1,3H2/t4-,5-,6+/m1/s1 |
| Formel vægt | 164.0685 |