Få mere at vide
2-Deoxy-D-glukose, TRC
Artikelnummer. 30133662
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30133662 10 g
30133893 5 g
17950065 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30133662 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD23900010G
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 154-17-6
Molekylær formel C6 H12 O5
Molekylvægt (g/mol) 164.16
Synonym D-arabino-Hexose, 2-deoxy-, 2-Deoxy-D-arabino-hexose, 2 DG, 2-Deoxy-D-glucose, 2-Deoxy-D-mannose, 2-Deoxyglucose, 2-Desoxy-D-glucose, Ba 2758, D-Glucose, 2-deoxy-, NSC 15193, (3R,4S,5R)-3,4,5,6-Tetrahydroxyhexanal
IUPAC navn (3R,4S,5R)-3,4,5,6-tetrahydroxyhexanal
SMIL OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)CC=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Deoxy-D-glucose
Mængde 10 g
InChI formel InChI=1S/C6H12O5/c7-2-1-4(9)6(11)5(10)3-8/h2,4-6,8-11H,1,3H2/t4-,5-,6+/m1/s1
Formel vægt 164.0685