Få mere at vide
2-Deoxy-D-glucose Tetraacetate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Deoxy-D-glucose-tetraacetate |
| Mængde | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C14H20O9/c1-7(15)19-6-12-14(22-10(4)18)11(20-8(2)16)5-13(23-12)21-9(3)17/h11-14H,5-6H2,1-4H3/t11-,12-,13?,14+/m1/s1 |
| Formel vægt | 332.1107 |