Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals 2-Deoxy-D-glukose, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10560371 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10560371 1 g Glasflaske 1g
10152950 5 g Glasflaske 5g
11906901 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10560371 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 111980010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    710.00 DKK
    600.65 DKK / 1g
    Spare 109.35 DKK
    15% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-11-2026
Læg i indkøbskurv
Edge
CAS: 154-17-6 | C6H12O5 | 164,16 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 154-17-6
Molekylær formel C6H12O5
Molekylvægt (g/mol) 164.16
MDL nummer MFCD00151328
InChI nøgle PMMURAAUARKVCB-PHUJZJCSNA-N
Synonym deoxyglucose, 2-deoxy-d-mannose, 2-deoxy-d-arabinohexose, unii-9g2mp84a8w, d-arabino-hexose, 2-deoxy, arabino-hexose, 2-deoxy, d-glucose, 2-deoxy, 3r,4s,5r-3,4,5,6-tetrahydroxyhexanal, 2 deoxyglucose, 2 deoxy d glucose
PubChem CID 17751002
IUPAC navn (3S,4R,5S)-3,4,5,6-tetrahydroxyhexanal
SMIL OC[C@H]1OC(O)C[C@@H](O)[C@@H]1O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Deoxy-D-glucose
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 146,0 °C til 147,0 °C
Farve Hvid til cremet
Antændelsesrest 1% maks.
Tab ved tørring 1% maks.
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 99%
Emballage Glasflaske
Mængde 1 g
Merck Index 15,2905
Specifik rotation +45.50
Opløselighedsinformation (2% i vand) Klar farveløs til lys gul
Formel vægt 164.16
Procent renhed 99%
Fysisk form Krystallinsk pulver eller krystaller