Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals 2-deoxy-D-glucose, 98 %
Description
2-Deoxy-D-glucose fungerer som en kulturmediedel i molekylær genetik og som et målrettet optisk billeddannende middel til fluorescerende billeddannelse. Den finder en anvendelse i glucoprivisk fodringsforskning til at påkalde og studere processerne for modregulativ respons (CRR). Det bruges i udviklingen af anti-cancer tilgange som oxidativ stress, radio og kemosensibilisering.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
2-Deoxy-D-glucose fungerer som en kulturmediedel i molekylær genetik og som et målrettet optisk billeddannende middel til fluorescerende billeddannelse. Den finder en anvendelse i glucoprivisk fodringsforskning til at påkalde og studere processerne for modregulativ respons (CRR). Det bruges i udviklingen af anti-cancer tilgange som oxidativ stress, radio og kemosensibilisering.
Opløselighed Opløseligt i vand
.
Bemærkninger
Inkompatibel med oxidationsmidler. Sørg for passende udsugningsventilation på steder, hvor der dannes støv.
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | 2-Deoxy-D-glucose |
| Smeltepunkt | 147 °C til 152 °C |
| Mængde | 5 g |
| Beilstein | 1723331 |
| Merck Index | 14,2904 |
| Opløselighedsinformation | Opløseligt i vand. |
| Optisk rotation | +47° (c=0,5 i vand, 45 t) |
| Formel vægt | 164.16 |
| Procent renhed | 98% |