Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals 2-deoxy-D-glucose, 98 %
Artikelnummer. 11311867
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11311867 1 g 1g
11321867 5 g 5g
11476740 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11311867 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. L07338.03
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
CAS: 154-17-6 | C6H12O5 | 164,16 g/mol
2-Deoxy-D-glucose fungerer som en kulturmediedel i molekylær genetik og som et målrettet optisk billeddannende middel til fluorescerende billeddannelse. Den finder en anvendelse i glucoprivisk fodringsforskning til at påkalde og studere processerne for modregulativ respons (CRR). Det bruges i udviklingen af anti-cancer tilgange som oxidativ stress, radio og kemosensibilisering.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
2-Deoxy-D-glucose fungerer som en kulturmediedel i molekylær genetik og som et målrettet optisk billeddannende middel til fluorescerende billeddannelse. Den finder en anvendelse i glucoprivisk fodringsforskning til at påkalde og studere processerne for modregulativ respons (CRR). Det bruges i udviklingen af anti-cancer tilgange som oxidativ stress, radio og kemosensibilisering.
Opløselighed Opløseligt i vand
.
Bemærkninger
Inkompatibel med oxidationsmidler. Sørg for passende udsugningsventilation på steder, hvor der dannes støv.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 154-17-6
Molekylær formel C6H12O5
Molekylvægt (g/mol) 164.16
MDL nummer MFCD00151328
InChI nøgle PMMURAAUARKVCB-PHUJZJCSNA-N
Synonym deoxyglucose, 2-deoxy-d-mannose, 2-deoxy-d-arabinohexose, unii-9g2mp84a8w, d-arabino-hexose, 2-deoxy, arabino-hexose, 2-deoxy, d-glucose, 2-deoxy, 3r,4s,5r-3,4,5,6-tetrahydroxyhexanal, 2 deoxyglucose, 2 deoxy d glucose
PubChem CID 17751002
IUPAC navn (3S,4R,5S)-3,4,5,6-tetrahydroxyhexanal
SMIL OC[C@H]1OC(O)C[C@@H](O)[C@@H]1O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Deoxy-D-glucose
Smeltepunkt 147 °C til 152 °C
Mængde 1 g
Beilstein 1723331
Merck Index 14,2904
Opløselighedsinformation Opløseligt i vand.
Optisk rotation +47° (c=0,5 i vand, 45 t)
Formel vægt 164.16
Procent renhed 98%