Få mere at vide
2-Deoxy-D-galaktose, TRC
Artikelnummer. 30366790
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
30366790 1 g
1 options
Artikelnummer. 30366790 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD2370001G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Deoxy-D-galactose
CAS 1949-89-9
Molekylær formel C6 H12 O5
Mængde 1 g
Synonym D-lyxo-Hexose, 2-deoxy-, 2-Deoxy-D-lyxo-hexose, Galactose, 2-deoxy-, D- (6CI), 2-Deoxy-D-galactose, 2-Deoxy-D-talose, 2-Deoxygalactose, Galactose, 2-deoxy-, (3R,4R,5R)-3,4,5,6-Tetrahydroxyhexanal
InChI formel InChI=1S/C6H12O5/c7-2-4-6(10)3(8)1-5(9)11-4/h3-10H,1-2H2/t3-,4-,5?,6-/m1/s1
SMIL OC[C@H]1OC(O)C[C@@H](O)[C@H]1O
IUPAC navn (4R,5R,6R)-6-(hydroxymethyl)oxan-2,4,5-triol
Molekylvægt (g/mol) 164.16
Formel vægt 164.0685