Få mere at vide
2-Deoxy-D-galaktose, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Deoxy-D-galactose |
| CAS | 1949-89-9 |
| Molekylær formel | C6 H12 O5 |
| Mængde | 10 g |
| Synonym | D-lyxo-Hexose, 2-deoxy-, 2-Deoxy-D-lyxo-hexose, Galactose, 2-deoxy-, D- (6CI), 2-Deoxy-D-galactose, 2-Deoxy-D-talose, 2-Deoxygalactose, Galactose, 2-deoxy-, (3R,4R,5R)-3,4,5,6-Tetrahydroxyhexanal |
| InChI formel | InChI=1S/C6H12O5/c7-2-4-6(10)3(8)1-5(9)11-4/h3-10H,1-2H2/t3-,4-,5?,6-/m1/s1 |
| SMIL | OC[C@H]1OC(O)C[C@@H](O)[C@H]1O |
| IUPAC navn | (4R,5R,6R)-6-(hydroxymethyl)oxan-2,4,5-triol |
| Molekylvægt (g/mol) | 164.16 |
| Formel vægt | 164.0685 |