Beskrivelse
Hæmmer af fukosylering
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Deoxy-D-Galactose |
| CAS | 1949-89-9 |
| Molekylær formel | C6H12O5 |
| MDL nummer | MFCD00014649 |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | 2-deoxy-d-galactose, 3r,4r,5r-3,4,5,6-tetrahydroxyhexanal, d-lyxo-hexose, 2-deoxy, unii-531k2iok5q, 2-deoxy-d-lyxo-hexose, lyxo-hexose, 2-deoxy, ksc179c4l |
| InChI nøgle | PMMURAAUARKVCB-ONLQHTGVNA-N |
| SMIL | OC[C@H]1OC(O)C[C@@H](O)[C@H]1O |
| IUPAC navn | (4R,5R,6R)-6-(hydroxymethyl)oxane-2,4,5-triol |
| Molekylvægt (g/mol) | 164.16 |
| Vis mere |