Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals 2-Deoxy-D-galactose, 99 %
Artikelnummer. 15406929
Skift visning
Mængde:
2 g
5 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
2g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15406929 2 g 2g
15416929 5 g 5g
15426929 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15406929 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. J65482.04
Request Bulk or Custom Format
Til undersøgelse af galactoseoptagelse i Escherichia coli
2-Deoxy-D-galactose bruges som en inhibitor af fucosylering, som er en proces til at tilføje hexose-deoxysukkerenheder til et molekyle. Det bruges til at studere galactoseoptagelse i Escherichia coli og også til kompetitiv eluering af Anadarin P-lectin (et galactosyl-bindende lektin fra blodmusling).
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
2-Deoxy-D-galactose bruges som en inhibitor af fucosylering, som er en proces til at tilføje hexose deoxy sukkerenheder til et molekyle. Det bruges til at studere galactoseoptagelse i Escherichia coli og også til kompetitiv eluering af Anadarin P-lectin (et galactosyl-bindende lektin fra blodmusling).
Opløselighed Opløseligt i vand
.
Bemærkninger
Inkompatibel med oxidationsmidler. Sørg for passende udsugningsventilation på steder, hvor der dannes støv.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1949-89-9
Molekylær formel C6H12O5
Molekylvægt (g/mol) 164.16
MDL nummer MFCD00014649
InChI nøgle PMMURAAUARKVCB-ONLQHTGVNA-N
Synonym 2-deoxy-d-galactose, 3r,4r,5r-3,4,5,6-tetrahydroxyhexanal, d-lyxo-hexose, 2-deoxy, unii-531k2iok5q, 2-deoxy-d-lyxo-hexose, lyxo-hexose, 2-deoxy, ksc179c4l
PubChem CID 102191
ChEBI CHEBI:27411
IUPAC navn (3R,4R,5R)-3,4,5,6-tetrahydroxyhexanal
SMIL OC[C@H]1OC(O)C[C@@H](O)[C@H]1O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Deoxy-D-galactose
Smeltepunkt 107°C to 110°C
Farve Hvid
Mængde 2 g
Beilstein 1723333
Opløselighedsinformation Soluble in water.
Formel vægt 164.16
Procent renhed 99%
Fysisk form Pulver