Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals 2-Deoxy-D-galactose, 99 %
Artikelnummer. 10192900 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10192900 1 g Glasflaske 1g
10014013 5 g Glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10192900 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 111970010
 Begrænset vare
På lager
CAS: 1949-89-9 | C6H12O5 | 164,16 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1949-89-9
Molekylær formel C6H12O5
Molekylvægt (g/mol) 164.16
MDL nummer MFCD00014649
InChI nøgle PMMURAAUARKVCB-ONLQHTGVNA-N
Synonym 2-deoxy-d-galactose, 3r,4r,5r-3,4,5,6-tetrahydroxyhexanal, d-lyxo-hexose, 2-deoxy, unii-531k2iok5q, 2-deoxy-d-lyxo-hexose, lyxo-hexose, 2-deoxy, ksc179c4l
PubChem CID 102191
ChEBI CHEBI:27411
IUPAC navn (3R,4R,5R)-3,4,5,6-tetrahydroxyhexanal
SMIL OC[C@H]1OC(O)C[C@@H](O)[C@H]1O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Deoxy-D-galactose
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 109,0 °C til 111,0 °C
Farve Hvid til beige
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 98,5% min. (ELSD) (HPLC)
Emballage Glasflaske
Mængde 1 g
Specifik rotation +57.00
Formel vægt 164.16
Procent renhed 99%
Fysisk form Krystallinsk pulver