Få mere at vide
Melford 2-Deoxy-D-galactose
Artikelnummer. 30018244
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
30018244 5 g
1 options
Artikelnummer. 30018244 Leverandør Melford Leverandørnr. D550005.0
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-12-2026
Produktet afsendes normalt inden for 24 timer. Kun forskning eller yderligere fremstillingsbrug, ikke til mad- eller stofbrug.
Molekylformel: C6H12O5
Molekylvægt: 164,16
CAS-nummer: 1949-89-9
Tekniske data
CAS 1949-89-9
Molekylær formel C6H12O5
Mængde 5 g