Få mere at vide
2-deoxy-D-galactopyranose, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11452202 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
Pakningsstørrelse:
5g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11452202 5 g 5g
1 options
Artikelnummer. 11452202 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0215080005
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2435.00 DKK
    2319.44 DKK / 5g
    Spare 115.56 DKK
    4% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 29-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 1949-89-9
Molekylær formel C6H12O5
Molekylvægt (g/mol) 164.16
MDL nummer MFCD00014649
InChI nøgle PMMURAAUARKVCB-ONLQHTGVNA-N
Synonym 2-deoxy-d-galactose, 3r,4r,5r-3,4,5,6-tetrahydroxyhexanal, d-lyxo-hexose, 2-deoxy, unii-531k2iok5q, 2-deoxy-d-lyxo-hexose, lyxo-hexose, 2-deoxy, ksc179c4l
PubChem CID 102191
ChEBI CHEBI:27411
SMIL OC[C@H]1OC(O)C[C@@H](O)[C@H]1O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Deoxy-D-galactopyranose
Farve Hvid
Analyseprocentområde 0.996
Mængde 5 g
IUPAC navn (3R,4R,5R)-3,4,5,6-tetrahydroxyhexanal
Formel vægt 164.2
Procent renhed 99.6%
Grad Research
Fysisk form Pulver