missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

2’-Deoxy-Beta-L-adenosine, TRC

Artikelnummer. 30353247
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
50 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30353247 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30353247 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD23162550MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 2'-Deoxy-beta-L-adenosine
CAS 14365-45-8
Molekylær formel C10 H13 N5 O3
Mængde 50 mg
Synonym 9-(2-Deoxy-β-L-erythro-pentofuranosyl)-9H-purin-6-amine Hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C10H13N5O3/c11-9-8-10(13-3-12-9)15(4-14-8)7-1-5(17)6(2-16)18-7/h3-7,16-17H,1-2H2,(H2,11,12,13)/t5-,6+,7+/m1/s1
SMIL Nc1ncnc2c1ncn2[C@@H]3C[C@@H](O)[C@H](CO)O3
IUPAC navn (2S,3R,5S)-5-(6-aminopurin-9-yl)-2-(hydroxymethyl)oxolan-3-ol
Molekylvægt (g/mol) 251.24
Formel vægt 251.1018
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.