missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
2'-Deoxy-6-thio Guanosine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2'-Deoxy-6-thio-guanosine |
| CAS | 789-61-7 |
| Molekylær formel | C10 H13 N5 O3 S |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | 2-Deoxy-6-Thio Guanosine |
| InChI formel | InChI=1S/C10H13N5O3S/c11-10-13-8-7(9(19)14-10)12-3-15(8)6-1-4(17)5(2-16)18-6/h3-6,16-17H,1-2H2,(H3,11,13,14,19)/t4-,5+,6+/m0/s1 |
| SMIL | NC1=Nc2c(ncn2[C@H]3C[C@H](O)[C@@H](CO)O3)C(=S)N1 |
| IUPAC navn | 2-amino-9-[(2R,4S,5R)-4-hydroxy-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]-1H-purine-6-thione |
| Molekylvægt (g/mol) | 283.31 |
| Formel vægt | 283.0739 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?