missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
2-Deoxy-6-O-[3-deoxy-4-C-methyl-3-[methyl[(phenylmethoxy)carbonyl]amino]-Beta-L-arabinopyranosyl]-N1-ethyl-N1,N3-bis[(phenylmethoxy)carbonyl]-D-streptamine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Deoxy-6-O-[3-deoxy-4-C-methyl-3-[methyl[(phenylmethoxy)carbonyl]amino]-beta-L-arabinopyranosyl]-N1-ethyl-N1,N3-bis[(phenylmethoxy)carbonyl]-D-streptamine |
| CAS | 67666-42-6 |
| Molekylær formel | C39H49N3O12 |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C39H49N3O12/c1-4-42(38(48)52-23-27-18-12-7-13-19-27)29-20-28(40-36(46)50-21-25-14-8-5-9-15-25)30(43)31(44)33(29)54-35-32(45)34(39(2,49)24-53-35)41(3)37(47)51-22-26-16-10-6-11-17-26/h5-19,28-35,43-45,49H,4,20-24H2,1-3H3,(H,40,46)/t28-,29-,30-,31-,32?,33-,34?,35-,39+/m1/s1 |
| SMIL | CCN([C@@H]1C[C@@H](NC(=O)OCc2ccccc2)[C@@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O[C@H]3OC[C@](C)(O)C(C3O)N(C)C(=O)OCc4ccccc4)C(=O)OCc5ccccc5 |
| IUPAC navn | benzyl N-[(1R,2R,3R,4R,5R)-2-[(2R,5R)-3,5-dihydroxy-5-methyl-4-[methyl(phenylmethoxycarbonyl)amino]oxan-2-yl]oxy-3,4-dihydroxy-5-(phenylmethoxycarbonylamino)cyclohexyl]-N-ethylcarbamate |
| Molekylvægt (g/mol) | 751.82 |
| Formel vægt | 751.3316 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?