Få mere at vide
2'-Deoxy-5'-guanylic Acid Disodium Salt Hydrate, TRC
Artikelnummer. 30352532
Skift visning
Mængde:
500 mg
Artikelnummer. Mængde
30352532 500 mg
1 options
Artikelnummer. 30352532 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD239650500MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2'-Deoxy-5'-guanylic Acid Disodium Salt Hydrate
CAS 146877-98-7
Molekylær formel C10H12N5Na2O7P . x(H2O)
Mængde 500 mg
Synonym ((2R,3S,5R)-5-(2-Amino-6-oxo-3H-purin-9(6H)-yl)-3-hydroxytetrahydrofuran-2-yl)methyl Dihydrogen Phosphate Disodium Salt Hydrate, dGMP Disodium Salt Hydrate
InChI formel InChI=1S/C10H14N5O7P.2Na.H2O/c11-10-13-8-7(9(17)14-10)12-3-15(8)6-1-4(16)5(22-6)2-21-23(18,19)20;;;/h3-6,16H,1-2H2,(H2,18,19,20)(H3,11,13,14,17);;;1H2/q;2*+1;/p-2/t4-,5+,6+;;;/m0.../s1
SMIL CCOC(=S)Sc1cccc(CC(=O)O)c1
Molekylvægt (g/mol) 409.2