Få mere at vide
2'-Deoxy-5-[3-[(2,2,2-trifluoroacetyl)amino]-1-propyn-1-yl]uridine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2'-Deoxy-5-[3-[(2,2,2-trifluoroacetyl)amino]-1-propyn-1-yl]uridine |
| CAS | 115899-40-6 |
| Molekylær formel | C14H14F3N3O6 |
| Mængde | 2.5 g |
| Synonym | 3: PN: US20060183135 FIGURE: 7 claimed sequence, 2'-Deoxy-5-[3-[(trifluoroacetyl)amino]-1-propynyl]uridine |
| InChI formel | InChI=1S/C14H14F3N3O6/c15-14(16,17)12(24)18-3-1-2-7-5-20(13(25)19-11(7)23)10-4-8(22)9(6-21)26-10/h5,8-10,21-22H,3-4,6H2,(H,18,24)(H,19,23,25)/t8-,9+,10+/m0/s1 |
| SMIL | CS(=O)(=O)SCCN1CCN(CC\C=C2c3c(ccc(c3)C(F)(F)F)Sc4c/2cccc4)CC1 |
| Molekylvægt (g/mol) | 377.27 |