Få mere at vide
(-)-2'-Deoxy-3'-oxa-4'-thiocytidine (Apricitabine), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (-)-2'-Deoxy-3'-oxa-4'-thiocytidine (Apricitabine) |
| CAS | 160707-69-7 |
| Molekylær formel | C8H11N3O3S |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | 2(1H)-Pyrimidinone, 4-amino-1-[2-(hydroxymethyl)-1,3-oxathiolan-4-yl]-, (2R-cis)-, 1,3-Oxathiolane, 2(1H)-pyrimidinone deriv., 4- Amino-1-[(2R,4R)-2-(hydroxymethyl)-1,3-oxathiolan-4-yl]-2(1H)-pyrimidinone, (-)-2'-Deoxy-3'-oxa-4'-thiocytidine, (-)-BCH 10652, AVX 754, Apricitabine, BCH 10618, SPD 754 |
| InChI formel | InChI=1S/C8H11N3O3S/c9-5-1-2-11(8(13)10-5)6-4-14-7(3-12)15-6/h1-2,6-7,12H,3-4H2,(H2,9,10,13)/t6-,7-/m1/s1 |
| SMIL | O=C1N(C=CC(N)=N1)[C@@H]2S[C@@H](OC2)CO |
| IUPAC navn | 4-amino-1-((2R,4R)-2-(hydroxymethyl)-1,3-oxathiolan-4-yl)pyrimidin-2(1H)-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 229.25 |
| Formel vægt | 229.05 |