missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

(-)-2'-Deoxy-3'-oxa-4'-thiocytidine (Apricitabine), TRC

Artikelnummer. 30355999
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30355999 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30355999 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD2455135MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale (-)-2'-Deoxy-3'-oxa-4'-thiocytidine (Apricitabine)
CAS 160707-69-7
Molekylær formel C8H11N3O3S
Mængde 5 mg
Synonym 2(1H)-Pyrimidinone, 4-amino-1-[2-(hydroxymethyl)-1,3-oxathiolan-4-yl]-, (2R-cis)-, 1,3-Oxathiolane, 2(1H)-pyrimidinone deriv., 4- Amino-1-[(2R,4R)-2-(hydroxymethyl)-1,3-oxathiolan-4-yl]-2(1H)-pyrimidinone, (-)-2'-Deoxy-3'-oxa-4'-thiocytidine, (-)-BCH 10652, AVX 754, Apricitabine, BCH 10618, SPD 754
InChI formel InChI=1S/C8H11N3O3S/c9-5-1-2-11(8(13)10-5)6-4-14-7(3-12)15-6/h1-2,6-7,12H,3-4H2,(H2,9,10,13)/t6-,7-/m1/s1
SMIL O=C1N(C=CC(N)=N1)[C@@H]2S[C@@H](OC2)CO
IUPAC navn 4-amino-1-((2R,4R)-2-(hydroxymethyl)-1,3-oxathiolan-4-yl)pyrimidin-2(1H)-one
Molekylvægt (g/mol) 229.25
Formel vægt 229.05
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.